Learn More
Solución estándar de hafnio, para AAS, 1 mg/ml HF en 5 % HF, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10753581 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10753581 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 10753581 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 196011000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.50€
    47.10€ / 100 ml
    Ahorro 3.40€
    6% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para espectroscopía de adsorción atómica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hafnium standard solution
Nombre de nota 1 mg/ml Hf in 5% HF
Envase Frasco de plástico
CAS 7440-58-6, 7664-39-3, 7732-18-5
Forma física Solución
Fórmula molecular Hf
Concentración 990 to 1010 μg/mL of Hf(4+) in 5% HF
Número MDL MFCD00011032
Color Amarillo
Solubilidad Solubilidad en agua: soluble.
Clave InChI VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Hf]
Nombre IUPAC hafnio
Peso molecular (g/mol) 178.49
PubChem CID 23986
Cantidad 100 mL
ChEBI CHEBI:33343
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.49
Grado AAS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hafnium standard solution, 1 mg/ml Hf in 5% HF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.