Learn More
Estándar de hafnio: Hf a 10000 μg/mL en HCl al 5%, VHG™
Código de producto. 30003104
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30003104 100 mL 100 ml
30003032 250 mL 250 ml
17984266 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30003104 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGTHFH100
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Estándar de hafnio: Hf a 10000 μg/mL en HCl al 5%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hafnium
CAS 7440-58-6
Métodos ICP/ICP-MS
Nombres de analitos o componentes Hafnium
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular Hf
Concentración 10000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Hf
Fórmula InChI InChI=1S/Hf
SMILES [Hf]
Nombre IUPAC hafnio
Solvent or Matrix HCl diluido
Peso molecular (g/mol) 178.49
Cantidad 100 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 179,947 g/mol