Learn More
Estándar de hafnio: Hf a 10000 μg/mL en 4% HNO3, 2% HF, VHG™
Código de producto. 18091140
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
50 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18091140 50 mL 50 ml
18071350 250 mL 250 ml
17929759 100 mL 100 ml
17949759 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 18091140 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGTHFNF50
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Estándar de hafnio: Hf a 10000 μg/mL en 4% HNO3, 2% HF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hafnium
CAS 7440-58-6
Métodos ICP/ICP-MS
Nombres de analitos o componentes Hafnium
Fórmula molecular Hf
Concentración 10000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Hf
Fórmula InChI InChI=1S/Hf
SMILES [Hf]
Nombre IUPAC hafnio
Solvent or Matrix Diluir HNO3
Peso molecular (g/mol) 178.49
Cantidad 50 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 179,947 g/mol