Learn More
Estándar de hafnio: Hf a 1000 ug/mL en 2 % HNO3/0,5 % HF
Código de producto. 30318842
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Código de producto. Cantidad
30318842 100 mL
1 options
Código de producto. 30318842 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGPHFNF100
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hafnium
CAS 7440-58-6
Nombres de analitos o componentes Hafnium
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular Hf
Concentración 1000 μg/ml
Sinónimo Hf
Fórmula InChI InChI=1 S/Hf
Tipo de solución Solución única
SMILES [Hf]
Elemento Hf
Nombre IUPAC hafnio
Solvent or Matrix Diluir HNO3
Industry Type Pruebas de alimentos
Peso molecular (g/mol) 178.49
Cantidad 100 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.947