Learn More
Esponja de hafnio, 99,6 % (base metálica excepto Zr), Thermo Scientific™
Código de producto. 11345719
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 g
250 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11345719 250 g 250 g
11326617 10 g 10 g
11336617 50 g 50 g
11335719 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11345719 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 000674.30
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-58-6
Fórmula molecular Hf
Peso molecular (g/mol) 178.49
Número MDL MFCD00011032
Clave InChI VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hafnium, elemental, hafnio, celtium, unii-x71938l1do, and compounds, hsdb 552, powder, foil, atom, wire
PubChem CID 23986
ChEBI CHEBI:33343
Nombre IUPAC hafnio
SMILES [Hf]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hafnium
Color Plata a gris
Aspecto Silver gray sponge
Cantidad 250 g
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.6%, Zr nominal 3% (Metals basis excluding Zr)
Formulario Esponja gris plata