Learn More
Óxido de hafnio(IV), 99,99 % (base metálica excepto Zr), Zr < 100 ppm, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11308578
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11308578 1 g 1 g
11398568 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11308578 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040620.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Hafnium(IV) oxide is used as Intermediates, Paint additives and coating additives, metal Products. And it is also used in optical coatings, as a refractory material in the insulation of such devices as thermocouples.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12055-23-1
Fórmula molecular HfO2
Peso molecular (g/mol) 210.49
Número MDL MFCD00003565
Clave InChI WIHZLLGSGQNAGK-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC dióxido de hafnio (4+)
SMILES [O--].[O--].[Hf+4]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hafnium(IV) oxide
Punto de fusión 2774°C
Forma física Polvo
Cantidad 1 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica excepto Zr), Zr < 100 ppm
Índice Merck 14,4588
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.49
Porcentaje de pureza 99.99%
Olor Odorless
Densidad 9.68 g/mL