Learn More
Óxido de hafnio(IV), 99,9 % (base metálica excepto Zr), Zr <0,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11323248
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11323248 10 g 10 g
11333248 2 g 2 g
11313248 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11323248 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 036204.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Hafnium(IV) oxide is an intermediate. Hafnia is used in optical coatings, and as a high-κ dielectric in DRAM capacitors and in advanced metal-oxide-semiconductor devices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12055-23-1
Fórmula molecular HfO2
Peso molecular (g/mol) 210.49
Número MDL MFCD00003565
Clave InChI WIHZLLGSGQNAGK-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC dióxido de hafnio (4+)
SMILES [O--].[O--].[Hf+4]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hafnium(IV) oxide
Punto de fusión 2774°C
Forma física Masa sinterizada de 3-12 mm
Cantidad 10 g
Notas del porcentaje del ensayo (Base metálica excepto Zr), Zr < 0,5 %
Índice Merck 14,4588
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.49
Porcentaje de pureza 99.9%
Olor Odorless
Densidad 9.68 g/mL