Learn More
Fluoruro de hafnio(IV), 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15482117
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15482117 25 g 25 g
15472117 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15482117 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045061.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13709-52-9
Fórmula molecular HfF4
Número MDL MFCD00016127
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hafnium (IV) fluoride
Color Blanco
Forma física Polvo de malla -60
Cantidad 25 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3290
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.48
Porcentaje de pureza 99.9%
Sensibilidad Moisture sensitive