Learn More
Fluoruro de hafnio(IV), 99,9 % (base metálica excepto Zr), Zr 2-4 %, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hafnium(IV) fluoride |
| Forma física | Masa sinterizada de 3-6 mm |
| Cantidad | 25 g |
| Notas del porcentaje del ensayo | (Base metálica excepto Zr), Zr entre 2 y 4 % |
| Número UN | UN3290 |
| Información de solubilidad | React with water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 254.48 |
| Porcentaje de pureza | 99.9% |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |