Learn More
Fluoruro de hafnio(IV), 99,9 % (base metálica excepto Zr), Zr 2-4 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11307858
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11307858 5 g 5 g
11317858 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11307858 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 036392.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13709-52-9
Número MDL MFCD00016127
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hafnium(IV) fluoride
Forma física Masa sinterizada de 3-6 mm
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (Base metálica excepto Zr), Zr entre 2 y 4 %
Número UN UN3290
Información de solubilidad React with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.48
Porcentaje de pureza 99.9%
Sensibilidad Moisture sensitive