Learn More
2,4-Pentanodionato de hafnio(IV), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11378978
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11378978 25 g 25 g
11358978 1 g 1 g
11368978 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11378978 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042463.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 17475-67-1 | C20H28HfO8 | 574.92 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17475-67-1
Fórmula molecular C20H28HfO8
Peso molecular (g/mol) 574.92
Número MDL MFCD00044997
Clave InChI GXNMJQUZCICHBX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hafnium iv acetylacetonate, hafnium-2,4-pentanedionate, hafnium; z-4-hydroxypent-3-en-2-one, 3z-4-tris 2z-4-oxopent-2-en-2-yl oxy hafnio oxy pent-3-en-2-one
PubChem CID 11330624
Nombre IUPAC hafnio; (Z)-4-hidroxipent-3-en-2-ona
SMILES [Hf+4].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hafnium (IV) 2,4-pentanedionate
Punto de fusión 193°C
Olor Characteristic
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 574.93
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo