Learn More
Etóxido de hafnio, 99,9 % (base de metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11348748
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11348748 25 g 25 g
11338748 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11348748 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041607.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Preparación de revestimientos refractarios
Hafnium ethoxide is a chemical used in the preparation of refractory coatings. Some of the other applications include Nano-materials & Thin Films, Display & Imaging, Catalysis & Synthesis, Hybrid & Disperse Materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13428-80-3
Fórmula molecular C8H24HfO4
Peso molecular (g/mol) 362.766
Número MDL MFCD00070459
Clave InChI ZSVBAHMGGMMOSD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hafnium tetraethoxide, hafnium iv ethoxide
PubChem CID 72429791
Nombre IUPAC etanol; hafnio
SMILES CCO.CCO.CCO.CCO.[Hf]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hafnium ethoxide
Punto de fusión 178°C to 180°C
Punto de ebullición 180°C to 200°C (13 mmHg)
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 25 g
Número UN UN3180
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad It is soluble in hydrocarbons,reacts with ketones,esters. Reacts exothermally with water
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.73
Porcentaje de pureza 99.9%
Forma física cristalino/a/s