Learn More
Óxido de dicloruro de hafnio octahidrato, Puratronic™, 99,998 % (base metálica excepto Zr), Zr < 1 %, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hafnium dichloride oxide octahydrate |
| Color | Blanco |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 1 g |
| Notas del porcentaje del ensayo | (Base metálica excepto Zr), Zr < 1 % |
| Fórmula lineal | HfCl2O·8H2O |
| Número UN | UN3260 |
| Información de solubilidad | Soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 409.52 (265.40 Anhydrous) |
| Porcentaje de pureza | 99.998% |
| Mostrar más |