Learn More
Boruro de hafnio, 99,5 % (base metálica excepto Zr), Zr < 2 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11385887
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11385887 250 g 250 g
11375887 10 g 10 g
11365887 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11385887 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043664.30
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Hafnium boride is used in wear resistant coatings. It is also employed as a nuclear reactor control rod. Furthermore, it is used in hypervelocity re-entry vehicles like ICBM heat shields or aerodynamic leading-edges. It is useful in the preparation of high temperature composites in conjunction with silicon carbide (SiC).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12007-23-7
Fórmula molecular B2Hf
Número MDL MFCD00016125
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hafnium boride
Punto de fusión 3250°C
Forma física Polvo de malla -325
Cantidad 250 g
Notas del porcentaje del ensayo (Base metálica excepto Zr), Zr < 2 %
Fórmula lineal HfB2
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.11
Porcentaje de pureza 99.5%
Olor Odorless
Densidad 10.5 g/mL