Learn More
Sedimento fundido de hafnio, 12 mm de diámetro, 99,8 % (base metálica excepto Zr), Zr nominal 4,5 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15414945
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Pc.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15414945 1 Pc. cada uno
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15414945 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045104.KF
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hafnium arc-cast pellet
Nombre de nota 12mm (0.47 in.) dia.
CAS 7440-58-6
Punto de fusión 2227°C
Punto de ebullición 4603°C
Densidad 13.310 g/mL
Cantidad 1 Pc.
Olor Odorless
Peso ≈10g/pellet
Formulario ≈ 10 g/sedimento nominal ∽ 0,47 in. x 0,28 in.
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica sin Zr), Zr nominal a 4,5 %
Fórmula molecular Hf
Número MDL MFCD00011032
Sinónimo hafnium, elemental, hafnio, celtium, unii-x71938l1do, and compounds, hsdb 552, powder, foil, atom, wire
Clave InChI VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Hf]
Nombre IUPAC hafnio
Peso molecular (g/mol) 178.49
PubChem CID 23986
ChEBI CHEBI:33343
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.49
Porcentaje de pureza 99.8%