Learn More
Thermo Scientific™ Agar selectivo para hemófilos (agar achocolatado con Vitox, bacitracina, vancomicina y anfotericina B)
Description
Aísle de forma selectiva especies de Haemophilus en las muestras clínicas que contienen flora mixta mediante el agar selectivo para hemófilos Thermo Scientific™ (agar chocolate con Vitox, bacitracina, vancomicina y anfotericina B).
Haemophilus influenzae requiere determinados componentes de los eritrocitos para el crecimiento, denominados factores X y V, motivo por el que este género se llama Haemophilus. El factor X se corresponde con los compuestos de hemina de la hemoglobina y el factor V se corresponde con el dinucleótido de nicotinamida y adenina. Además de la amplia variedad de nutrientes, el agar selectivo para hemófilos contiene ambos factores de crecimiento y una serie de adiciones selectivas para la inhibición de la flora acompañante del material clínico. La bacitracina y la vancomicina suprimen principalmente los microorganismos grampositivos, mientras que la anfotericina B es eficaz en el caso de levaduras y hongos.
Specifications
Specifications
| Contenido y almacenamiento | De 6 °C a 12 °C |
| Descripción | Agar selectivo para hemófilos |
| Formato | Monoplaca de 90 mm |
| Tipo de producto | Agar |
| Peso de llenado | 17,5g ± 5 % |
| Tipo de empaquetado | Envasado en un único envase con película de celulosa |
| Cantidad | 10/paq. |