Learn More
Hematoxilina, pura, Fisher Chemical
Código de producto. 10181710 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 GR
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10181710 25 g 25 GR
1 options
Código de producto. 10181710 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor H/0010/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
25g, tarro de cristal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 517-28-2
Color Beige
Formato Sólido en polvo
Formula Weight (peso de la fórmula) 302,27g/mol
Punto de fusión 100 °C/212 °F
Fórmula molecular C16H14O6·xH2O
Envase Tarro de cristal
Cantidad 25 g
compliance-icons
Nombre del producto
  • Hematoxylin
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.