Descripción
Satisfaga las necesidades de procesamiento de sangre de normales a intermedias de su laboratorio con el rotor basculante Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ 6 que tiene una capacidad para 6 bolsas de sangre de 550 ml, o mediante el uso del mismo sistema de cestillos, amplíe a 8 bolsas de 550 ml con el rotor basculante Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ 8.
Estos rotores con protección contra viento incorporan la tecnología Thermo Scientific™ Eco-Spin™, que proporciona un ahorro de energía de hasta un 64 %, basado en una evaluación de ingeniería de diseños con protección contra viento y sin protección contra viento del mismo cuerpo del rotor.
Compatible con las funciones Thermo Scientific™ Auto-Lid™ y Auto-ID™, lo que permite la apertura, el almacenamiento y la identificación instantáneas de la tapa del rotor para ahorrar tiempo y proteger la integridad de las muestras.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Rotor basculante HAEMAFlex 8 |
| Material | Cuerpo del rotor de acero inoxidable, parabrisas y cestillo de aluminio y frasco de polipropileno |
| Tipo | Rotor basculante |
| Capacidad | 8 bolsas de sangre de 550 ml (8 bolsas de 1000 ml) |
| RCF máx. | 7.144 x g |
| Vel. máx | 4.600 rpm |
| Para utilizar con (equipo) | Centrífugas Thermo Scientific Cryofuge 8 y 16 y Sorvall BP 8 y 16 |