Learn More
MedChemExpress HAEGTFTSD
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 98.04% |
| CAS | 926018-45-3 |
| Contenido y almacenamiento | Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Peso molecular | 963.94 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 1 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |