Learn More
MedChemExpress HAEGTFT
Código de producto. 16482048
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16482048 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16482048
Marca: MedChemExpress HYP1228
MedChemExpress HAEGTFT is the first N-terminal 1-7 residues of GLP-1 peptide.
Especificaciones
Pureza 99.27%
CAS 926018-95-3
Contenido y almacenamiento Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Peso molecular 761.78 g/mol
Tipo de producto Peptides