Learn More
MedChemExpress HAEGT
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 99.26% |
| CAS | 852155-81-8 |
| Contenido y almacenamiento | Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Peso molecular | 513.5 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 5 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |