Learn More
Hadacidina, TRC
Código de producto. 30136063
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136063 1 g 1 g
30011351 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136063 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH1011001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 689-13-4
Fórmula molecular C3 H5 N O4
Peso molecular (g/mol) 119.08
Sinónimo Hadacidine, N-Formyl-N-hydroxyglycine, N-Hydroxyformamidoacetic acid, NFHAA, NSC 521778
Nombre IUPAC Ácido 2-[formil(hidroxi)amino]acético
SMILES ON(CC(=O)O)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hadacidin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H5NO4/c5-2-4(8)1-3(6)7/h2,8H,1H2,(H,6,7)
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.0219
Porcentaje de pureza >95%