Learn More
Tocris Bioscience™ HADA
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18759236
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
18759236 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 18759236 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 6647/5
Fluorescent Probes for Imaging Bacteria
HADA is a fluorescent D-amino acid. Suitable for labeling peptidoglycans in live bacteria. Results in strong peripheral and septal labeling of diverse bacterial cell populations without affecting growth rates. Displays mitochondrial outer membrane permeability. Excitation/emission λ ∽405/450 nm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[[(7-Hydroxy-2-oxo-2H-1-benzopyran-3-yl)carbonyl]amino]-D-alanine hydrocholoride
CAS 2253733-10-5
Cantidad 5 mg
Fórmula molecular C13H12N2O6.HCl
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.71
Pureza 98%