Learn More
Bochem™ Tableros de corte de polietileno HACCP
Código de producto. 12631915
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
610 x 460 x 25 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
12631915 610 x 460 x 25 mm cada uno
1 options
Código de producto. 12631915 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 12616
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Especificaciones
Color Blanco
Material Polietileno
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 610 x 460 x 25 mm
Longitud (métrico) 610 mm
Anchura (métrico) 460 mm
Altura (métrico) 25 mm