Learn More
Gilac™ Contenedor de contacto con alimentos HACCP
Código de producto. 17948911
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
17948911 Blanco cada uno
17988651 Amarillo cada uno
17978511 Azul cada uno
17968911 Rojo cada uno
17918701 Verde cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17948911 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G613221
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.14€
    35.31€ / paquete de 1
    Ahorro 14.83€
    29% Descuento
Fecha estimada de envoi: 21-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El contenedor de contacto con alimentos HACCP es ideal para el almacenamiento, la preparación y el transporte de alimentos.
  • Contenedor redondo HACCP.
  • Certificación para el contacto con alimentos.
  • Para almacenamiento, preparación de alimentos y transporte de productos alimenticios.
  • Muy duradera.
  • Fondo reforzado con faldón antidesgaste.
  • Asas reforzadas para evitar deformaciones durante el transporte.
  • Opcional, elección de dos tapas.
  • El diámetro externo incluye asas.
  • El ancho corresponde al diámetro sin asas.
Especificaciones
Tipo de producto Contenedor de alimentos HACCP
Material Polietileno
Color Blanco
Volumen (imperial) 13,2 gal
Volumen (métrico) 50 L