Learn More
Gilac™ Bandeja plana HACCP con tapa y rejilla
Código de producto. 17928431
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 L
8 L
Color:
Blanco
Rojo
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Color unitSize
17928431 5 L Rojo cada uno
17998571 5 L Blanco cada uno
17948671 8 L Rojo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17928431 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G190234
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Bandeja Plana HACCP con Tapa y Rejilla es un paquete completo con dimensiones adecuadas para refrigeradores.
  • Dimensiones adecuadas para frigoríficos.
  • Se puede utilizar como:
    • Bandeja de descongelación gracias a su amplia rejilla divisoria que separa el agua helada del producto a descongelar.
    • recipiente de preparación para productos que gotean.
    • Bandeja de ingredientes.
    • Contenedor para conservar muestras de comparación.
    • Recipiente para fermentación y decantación.
  • Anidamiento y apilamiento con tapa.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 5 L
Color Rojo
Altura (métrico) 85 mm
Longitud (métrico) 445 mm
Material HDPE
Tipo Bandeja dispensadora
Anchura (métrico) 290 mm
Longitud (imperial) 17,5 in
Altura (imperial) 3,3 in
Anchura (imperial) 11,4 in
Capacidad (imperial) 1,3 gal
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave