Learn More
Gilac™ Bandeja plana HACCP
Código de producto. 16470821
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Rojo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
16470821 Rojo cada uno
1 options
Código de producto. 16470821 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G155709
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.01€
    13.60€ / paquete de 1
    Ahorro 5.41€
    28% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Bandeja plana HACCP anidable multiusos: adecuado para frigoríficos, se puede utilizar como bandeja de descongelación, recipiente de preparación o bandeja de conservación para muestras de comparación.
  • Bandejas planas
  • Se puede utilizar en una amplia gama de temperaturas
  • Dimensiones adecuadas para frigorífico
  • Se pueden utilizar como:
    • Se puede utilizar como bandeja de descongelación gracias a su amplia rejilla divisoria que separa el agua helada del producto que se está descongelando.
    • Recipiente de preparación para productos que gotean en la bandeja de ingredientes
    • Recipientes para conservar las muestras de comparación
    • Recipiente de fermentación y decantación
  • Anidación y apilado con tapa
Especificaciones
Tipo Contenedor de alimentos
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Color Rojo
Forma Rectangulares
Capacidad (imperial) 2,1 gal
Capacidad (métrico) 8 L
Certificaciones/conformidad Certificación para el contacto con alimentos
Para utilizar con (aplicación) Manipulación de alimentos
Modelo Apilable y encajable
Longitud (imperial) 19,1 in
Longitud (imperial) interior 16,5 in
Longitud (métrico) 485 mm
Longitud (métrico) interior 420 mm
Anchura (imperial) 13,2 in
Anchura (imperial) interior 10,4 in
Anchura (métrico) 335 mm
Anchura (métrico) interior 265 mm
Altura (imperial) 3 in
Altura (imperial) interior 2,8 in
Altura (métrico) 75 mm
Altura (métrico) interior 72 mm
Peso (imperial) 23,63 oz
Peso (métrico) 0.67 kg
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a +194 °F
Intervalo de temperatura (métrico) -40 °C a +90 °C