Learn More
Gilac™ Bandeja plana HACCP con tapa y rejilla
Descripción
- Bandeja plana, paquete completo: bandeja + estante + tapa
- Dimensiones adecuadas para frigorífico
- Se pueden utilizar como:
- Se puede utilizar como bandeja de descongelación gracias a su amplia rejilla divisoria que separa el agua helada del producto que se está descongelando.
- Recipiente de preparación para productos que gotean en la bandeja de ingredientes
- Recipientes para conservar las muestras de comparación
- Recipiente de fermentación y decantación
- Anidación y apilado con tapa
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Contenedor de alimentos |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Color | Verde |
| Forma | Rectangulares |
| Capacidad (imperial) | 101,4 oz |
| Capacidad (métrico) | 3 L |
Título del producto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?