Learn More
Gilac™ Bandeja plana HACCP con tapa y rejilla
Descripción
- Bandeja plana, paquete completo: bandeja + estante + tapa
- Dimensiones adecuadas para frigorífico
- Se pueden utilizar como:
- Se puede utilizar como bandeja de descongelación gracias a su amplia rejilla divisoria que separa el agua helada del producto que se está descongelando.
- Recipiente de preparación para productos que gotean en la bandeja de ingredientes
- Recipientes para conservar las muestras de comparación
- Recipiente de fermentación y decantación
- Anidación y apilado con tapa
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Contenedor de alimentos |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Color | Blanco |
| Forma | Rectangulares |
| Capacidad (métrico) | 3 L |
| Certificaciones/conformidad | Conformidad con el contacto con alimentos |
| Para utilizar con | Refrigerador |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento de alimentos |
| Incluye | Tapa, estante, bandeja |
| Modelo | Apilable |
| Mostrar más |