Learn More
Gilac™ Tabla de control HACCP
Código de producto. 15942674
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
1,6 x 1,6 ft
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
15942674 1,6 x 1,6 ft cada uno
1 options
Código de producto. 15942674 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G402021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20.41€
    14.62€ / paquete de 1
    Ahorro 5.79€
    28% Descuento
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Rejilla de plástico para alimentos HACCP. Aislante y antideslizante.
  • Rejilla de plástico para alimentos, estructura alveolar
  • Esencial para identificar áreas de almacenamiento por color.
  • Permite el cumplimiento de las normas de higiene para el almacenamiento de alimentos.
  • Alta capacidad de carga gracias a la estructura de HDPE: Carga general hasta 250 kg por metro cuadrado
  • Fácil de limpiar con chorro de agua a alta presión o en la máquina.
  • Sistema clip-in muy fácil de instalar, se corta fácilmente con sierra para un ajuste perfecto en su ranura
  • Zona de unión adecuada para equipos de superficies amplias
  • Modular, actualizable y duradero
  • Resistencia térmica adecuada para temperaturas en cámaras de congelación.
  • Drenaje óptimo
  • 4 tarimas de plástico para alimentos = 1 metro cuadrado
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificación para el contacto con alimentos
Dimensiones (L x An) 1,6 x 1,6 ft
Para utilizar con (aplicación) Manipulación de alimentos
Superficie Estructura de panal
Grosor (imperial) 0,87 in
Grosor (métrico) 22 mm
Color Blanco
Longitud (imperial) 1.6 ft.
Longitud (métrico) 500 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tipo Tarima flotante
Anchura (imperial) 1.6 ft.
Anchura (métrico) 500 mm