Learn More
Gilac™ Tabla de control HACCP
Código de producto. 17978471
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17978471 Rojo cada uno
17958681 Azul cada uno
17918691 Verde cada uno
17918431 Amarillo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17978471 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G402009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.14€
    14.62€ / paquete de 1
    Ahorro 7.52€
    33% Descuento
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
El tablero HACCP permite identificar las áreas de almacenamiento mediante colores.
  • Tarima de plástico para alimentos, estructura alveolar.
  • Imprescindible para identificar zonas de almacenamiento por color.
    • Permite el cumplimiento de las normas de higiene para el almacenamiento de alimentos.
  • Alta capacidad de carga gracias a la estructura de HDPE: Carga general hasta 250 kg por metro cuadrado.
  • Fácil de limpiar con chorro de agua a alta presión o en máquina.
  • Sistema clip-in muy fácil de instalar, se corta fácilmente con sierra para un ajuste perfecto en su ranura.
  • Zona de unión adecuada para equipos de superficies amplias.
  • Modular, actualizable y duradero.
  • Resistencia térmica adecuada para temperaturas en cámaras de congelación.
  • Drenaje óptimo.
  • Se venden individualmente.
  • 4 tarimas de plástico para alimentos = 1 metro cuadrado.
Especificaciones
Color Rojo
Longitud (imperial) 19,7 in
Longitud (métrico) 500 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tipo Alfombrillas industriales y comerciales
Anchura (imperial) 19,7 in
Anchura (métrico) 500 mm