Learn More
IKA™ Fermentos HABITAT, paquete de pared única de 5 l
Código de producto. 17725089 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
17725089 5 L cada uno
1 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 17725089 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0010007660
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
El paquete de fermentos de HABITAT para la investigación del biorreactor HABITAT contiene un recipiente de vidrio de pared única de 5 l, así como una unidad de agitación adecuada, para aplicaciones de fermentación.
Junto con el paquete de torre de control disponible por separado (por ejemplo, el fermento HABITAT), recibirá todos los componentes necesarios para un cultivo exitoso. El contenido de la entrega de los recipientes del fermento HABITAT de 2 y 5 l incluye un dedo de refrigeración para el control de temperatura/refrigeración en el medio. Se recomienda su uso junto con uno de nuestros enfriadores, como RC 2 lite.
Contenido de la entrega
  • Soporte 5
  • Recipiente de vidrio HA.gv.sw.5, pared única
  • Motor Ha.mt.s.10, grande
  • Tubo de cosecha HA.hp.s.5, recto
  • Puerto HA.ino para inoculación
  • Deflector HA.ba.5
  • Aspersor de anillo HA.sp.r.5, 0,5 mm
  • Condensador HA.cn
  • Propulsor de segmentos de 6 aspas HA.ip.b.5 (2 uds.)
  • Sensor de temperatura HA.s.tm.5
  • Sensor de pH HA.s.ph.5
  • Sensor de OD HA.s.do.5
  • Sensor de espuma HA.s.fo
  • Sensor de nivel HA.s.lv.5
  • Juego de cables y tubos Ha.cab.sw
  • Matraz de muestras Ha.sf.250 (4 unidades)
  • Dedo de refrigeración HA.cf.5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Bioreactor Paquete
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 5 L
Material Vidrio de borosilicato
Peso (métrico) 13,29 kg
Título del producto
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.