Learn More
IKA™ Fermento HABITAT, paquete de 2 l de pared única
Código de producto. 17705089 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2 L
Unit Size:
cada uno
Product Code. Capacidad (métrico) Unit Size
17705089 2 L cada uno
1 options
This item is not returnable. View return policy
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Product Code. 17705089 Supplier IKA™ Supplier No. 0010007658
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
El paquete del fermento HABITAT del biorreactor de investigación de HABITAT contiene un recipiente de vidrio de pared única de 2 l para aplicaciones de fermentación, así como una unidad de agitación adecuada.
Junto con el paquete de torre de control disponible por separado (por ejemplo, el fermento HABITAT), recibirá todos los componentes necesarios para un cultivo exitoso. El contenido de la entrega de los recipientes del fermento HABITAT de 2 y 5 l incluye un dedo de refrigeración para el control de temperatura/refrigeración en el medio. Se recomienda su uso junto con uno de nuestros enfriadores, como RC 2 lite.
Contenido de la entrega
  • Soporte 2
  • Dedo de refrigeración HA.cf.2
  • Recipiente de vidrio HA.gv.sw.2, pared única
  • Motor Ha.mt.s.2, pequeño
  • Tubo de cosecha HA.hp.s.2, recto
  • Puerto HA.ino para inoculación
  • Deflector HA.ba.2
  • Aspersor de anillo HA.sp.r.2, 0,5 mm
  • Condensador HA.cn
  • Propulsor de segmentos de 6 aspas HA.ip.b.2
  • Sensor de temperatura HA.s.tm.2
  • Sensor de pH HA.s.ph.2
  • Sensor de OD HA.s.do.2
  • Sensor de espuma HA.s.fo
  • Sensor de nivel HA.s.lv.2
  • Juego de cables y tubos Ha.cab.sw
  • Matraz de muestras Ha.sf.250 (4 unidades)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo de producto Bioreactor Paquete
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 2 L
Material Vidrio de borosilicato
Peso (métrico) 9,11 kg