Learn More
IKA™ Célula HABITAT
Código de producto. 17765199 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de tapón:
Enchufe del Reino Unido
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de tapón Tamaño de la unidad
17765199 Enchufe del Reino Unido cada uno
1 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 17765199 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0010007535
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
El paquete de torre de control celular de HABITAT es especialmente adecuado para las aplicaciones de cultivo celular de HABITAT y se utiliza para supervisar y controlar el bioproceso.
Control y vigilancia
El bioprocesamiento y todos los parámetros de prueba asociados se pueden controlar y vigilar fácilmente mediante la tablet conectada a la unidad de control y con la ayuda del software intuitivo y fácil de usar. En función del tipo de cultivo, puede elegir entre los modos de funcionamiento por lotes, «fed-batch» o perfusión/continuo. La nueva función de mezcla aleatoria garantiza una mezcla más rápida y eficaz cuando sea necesario. La tablet de 10,4 pulgadas permite el acceso directo a todos los actuadores en la pantalla principal. Una gestión de calibración clara, una descripción general del diagrama y la documentación completa del proceso completan la operación. Dispone de la opción de una versión de software que cumple los requisitos de la norma FDA CFR parte 11.
Suministro de gas
Los controladores de flujo de masa integrados para 4 líneas de gas independientes (para N2, O2, aire y CO2) garantizan una gasificación precisa y ajustable individualmente, que se adapta perfectamente a las necesidades de las células. Se pueden alcanzar caudales de 0-2000 cc/min.
Suministro de líquidos
Las 4 bombas Watson Marlow integradas, con dirección y velocidad ajustables, ofrecen la variabilidad para bombear distintos líquidos hacia dentro o hacia fuera (como ácido, base, agente antiespumante, soluciones de alimentación).
Sensores
La célula HABITAT permite la medición de los siguientes parámetros mediante sensores:
  • pH
  • OD (oxígeno disuelto)
  • máx.
  • Nivel de llenado
  • Espuma
Control de temperatura
El manguito de calentamiento, que se adapta al tamaño del recipiente correspondiente, garantiza un control de temperatura constante y preciso durante el cultivo. (El manguito de calentamiento se incluye con el paquete de recipientes de cultivo celular HABITAT).
Todas las funciones en un solo vistazo
  • Diseño compacto que ahorra espacio; dimensiones: 223 × 402 × 450 mm (An × Pr × Al)
  • Tablet grande para un uso sencillo (10,4 pulgadas)
  • Software intuitivo y fácil de usar con muchas funciones.
  • 4 bombas de carga rápida integradas (Watson Marlow)
  • Conectividad: USB, PC, RS232, Ethernet, entrada de señal externa, bomba externa, unidad de un solo uso, termostato
  • Almacenamiento de datos
  • Suministro de gas con 4 controladores de flujo de masa integrados: por ejemplo, para O2, aire, N2, CO2
  • Indicador LED de estado: visualización de errores inmediata mediante indicador luminoso
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Temperatura máxima de 110 °C
Tipo de tapón Enchufe del Reino Unido
Peso (métrico) 14 kg
Incluye Celda S099 HABITAT, tablet con software para biorreactor, HA.pl. Elemento refrigerador Peltier