Learn More
IKA™ Células HABITAT, paquete de pared única de 2 l
Código de producto. 17735079 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Vidrio de borosilicato
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
17735079 Vidrio de borosilicato cada uno
1 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 17735079 Fornitore IKA™ N. del fornitore 0010007648
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
El paquete de células de HABITAT para la investigación del biorreactor HABITAT contiene un recipiente de vidrio de pared única de 2 l, así como la unidad de agitación adecuada, para aplicaciones de cultivo celular.
Junto con el paquete de torre de control disponible por separado (por ejemplo, la célula HABITAT), recibirá todos los componentes necesarios para un cultivo exitoso.
Contenido de la entrega
  • Soporte 2
  • Recipiente de vidrio HA.gv.sw.2, pared única
  • Motor Ha.mt.s.2, pequeño
  • Tubo de cosecha HA.hp.s.2, recto
  • Puerto HA.ino para inoculación
  • HA.sp.m.2 Microburbujeador, 5 μm
  • Condensador HA.cn
  • Propulsor de 3 hojas de cuchilla inclinadas HA.ip.pi.2
  • Sensor de temperatura HA.s.tm.2
  • Sensor de pH HA.s.ph.2
  • Sensor de OD HA.s.do.2
  • Sensor de espuma HA.s.fo
  • Sensor de nivel HA.s.lv.2
  • Manta térmica HA.hbl.2
  • Juego de cables y tubos Ha.cab.sw
  • Matraz de muestras Ha.sf.250 (4 unidades)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacidad (métrico) 2 L
Material Vidrio de borosilicato
Dimensiones 230 x 490 x 230 mm
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.