Learn More
IKA™ Célula HABITAT, paquete de 0,5 l de pared simple
Código de producto. 17795069 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Vidrio de borosilicato
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
17795069 Vidrio de borosilicato cada uno
1 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 17795069 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0010007644
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
El paquete de células de HABITAT para la investigación del biorreactor HABITAT contiene un recipiente de vidrio de pared simple de 0,5 l para aplicaciones de cultivo celular, así como la unidad de agitación adecuada.
Junto con el paquete de torre de control disponible por separado (por ejemplo, la célula HABITAT), recibirá todos los componentes necesarios para un cultivo exitoso.
Contenido de la entrega
  • Soporte 0,5
  • Vaso de vidrio Ha.gv.sw.0.5, pared única
  • Motor Ha.mt.s.2, pequeño
  • Tubo de cosecha Ha.hp.s.0.5, recto
  • Puerto de alimentación Ha.fd (2 unidades)
  • HA.sp.m.0.5 Microburbujeador, 5 μm
  • Condensador HA.cn
  • Propulsor de 3 hojas de cuchilla inclinadas HA.ip.pi.0.5
  • Sensor de temperatura HA.s.tm.1
  • Sensor de pH HA.s.ph.0.5
  • Sensor de OD HA.s.do.0.5
  • Sensor de espuma HA.s.fo
  • Sensor de nivel HA.s.lv.1
  • Manta térmica HA.hbl.0.5
  • Juego de cables y tubos Ha.cab.sw
  • Matraz de muestras Ha.sf.250 (4 unidades)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 0,5 L
Material Vidrio de borosilicato
Dimensiones 185 x 365 x 185 mm