Learn More
IKA™ Células HABITAT, paquete de pared doble de 1 l
Código de producto. 17725079 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Vidrio de borosilicato
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
17725079 Vidrio de borosilicato cada uno
1 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 17725079 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0010007647
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
El paquete de células de HABITAT para la investigación del biorreactor HABITAT contiene un recipiente de vidrio de pared doble de 1 l, así como la unidad de agitación adecuada, para aplicaciones de cultivo celular.
Junto con el paquete de torre de control disponible por separado (por ejemplo, la célula HABITAT), recibirá todos los componentes necesarios para un cultivo exitoso. Para el control de la temperatura a través del doble revestimiento recomendamos uno de nuestros circuladores como el HRC 2 básico o control.
Contenido de la entrega
  • Soporte 1
  • Recipiente de vidrio HA.gv.dw.1, pared doble
  • Motor Ha.mt.s.2, pequeño
  • Tubo de cosecha HA.hp.s.1, recto
  • Puerto HA.ino para inoculación
  • HA.sp.m.1 Microburbujeador, 5 μm
  • Condensador HA.cn
  • Propulsor de 3 hojas de cuchilla inclinadas HA.ip.pi.1
  • Sensor de temperatura HA.s.tm.1
  • Sensor de pH HA.s.ph.1
  • Sensor de OD HA.s.do.1
  • Sensor de espuma HA.s.fo
  • Sensor de nivel HA.s.lv.1
  • Juego de cables y tubos HA.cab.dw
  • Matraz de muestras Ha.sf.250 (4 unidades)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1 L
Material Vidrio de borosilicato
Dimensiones 210 x 414 x 210 mm