Learn More
Thermo Scientific™ Reómetros HAAKE™ Viscotester™ iQ
Código de producto. 15548269 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Reómetro
Reómetro de aire
Incluye:
Solo unidad base, se requieren accesorios (por ejemplo, geometrías de medición, módulo de temperatura) y se venden por separado
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Incluye Tamaño de la unidad
15548269 Reómetro de aire Solo unidad base, se requieren accesorios (por ejemplo, geometrías de medición, módulo de temperatura) y se venden por separado cada uno
15315123 Reómetro Solo unidad base, se requieren accesorios (por ejemplo, geometrías de medición, módulo de temperatura) y se venden por separado cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15548269 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 2620100
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubra la diferencia que un reómetro individual, intuitivo e inteligente supone en el control de calidad.
Mida y analice las propiedades reológicas de una amplia variedad de líquidos, pastas y muestras semisólidas con los reómetros Thermo Scientific™ HAAKE™ Viscotester™ iQ  y Viscotester iQ Air. El reómetro Viscotester iQ es una solución intuitiva diseñada para satisfacer los requisitos reológicos diarios de los laboratorios de control de calidad. El reómetro Viscotester iQ Air es el reómetro oscilatorio con cojinete neumático más pequeño disponible comercialmente del mundo. Establece nuevos estándares en modularidad, sencillez de uso, mejora de la eficacia y guía inteligente para el usuario tanto en las determinaciones  sencillas de la viscosidad como en investigaciones reológicas complejas. 
El desarrollo de la última generación de Viscotester se debe a las nuevas demandas de tareas reológicas en los procesos de control de calidad. Con el reómetro HAAKE Viscotester iQ, combinamos décadas de experiencia en reología con soluciones diseñadas para entornos de trabajo muy dinámicos. Nuestro objetivo es permitir mediciones reológicas rápidas, fiables y precisas con la máxima facilidad de uso. Ahora, con el reómetro HAAKE Viscotester iQ Air, ponemos a su disposición el reómetro oscilatorio con cojinete neumático más pequeño disponible comercialmente. Este reómetro se puede utilizar como una unidad portátil independiente o como una pieza controlada por software de su laboratorio de CC.
Perfecto para QC Industrial en:
  • Alimentos
  • Cosmética y sector farmacéutico
  • Minería y construcción
  • Petroquímica
  • Polímeros
Individual
  • Satisface sus necesidades de CC
  • Fácil intercambio entre diferentes configuraciones de medición para una instalación y un funcionamiento rápidos
  • Amplia gama de geometrías y accesorios de medición para adaptar su instrumento
  • Motor EC potente y versátil para mayor flexibilidad en una amplia variedad de materiales y mediciones
  • Módulos de atemperación líquida o Peltier autosuficiente intercambiables para obtener una flexibilidad máxima
  • Modo de oscilación opcional
  • Varios medios de funcionamiento: Autónomo, con la nueva aplicación HAAKE Viscotester iQ RheoApp, o controlado totalmente por software para ajustarse a su nivel de usabilidad
Intuitivo
  • Hace que el CC en su laboratorio resulte más cómodo
  • Innovador concepto autoexplicable en la instalación y la manipulación para un funcionamiento a prueba de errores
  • Inteligente función de elevación para un ajuste de la ranura práctico, exacto y reproducible
  • Geometrías de medición diseñadas para una manipulación optimizada y un intercambio fácil
  • Llenado de muestras correcto y preciso para placas paralelas para la máxima precisión de medición
Inteligente
  • Guía a sus operadores a lo largo de cada reto de medición
  • Práctica pantalla táctil para la visualización de resultados de medición numéricos y gráficos
  • Guía de usuario inteligente para procedimientos de medición y evaluación, selección de trabajos adecuados con indicación de intervalos de medición disponibles
  • 'Connect Assist', acoplamiento rápido de geometrías de mediciones y módulos de temperatura con alineamiento perfecto, reconocimiento automático y retroalimentación para optimizar las mediciones
  • 'Temperature Assist', rápido control de temperatura de la muestra real basado en un modelo de transferencia de calor dinámico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo Reómetro de aire
Resolución angular 1.25 μrad
Descripción HAAKE Viscotester iQ Air rheometer (air bearing)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 270 x 500 x 500 mm
Intervalo de frecuencia 0.1 to 50 Hz, Minimum deflection angle: 10μrad
Incluye Solo unidad base, se requieren accesorios (por ejemplo, geometrías de medición, módulo de temperatura) y se venden por separado
Interfaz TCP/IP para comunicación con PC
USB: 1 puerto para USB Pen-Drive para HAAKE Viscotester iQ RheoApp, 1 puerto para teclado y lector de códigos de barras
Geometrías de medición Cilindros coaxiales, cilindros de doble ranura, placas paralelas, conos, rotores de paletas
Método de medición Durante rotación: Velocidad controlada (CR), tensión controlada (CS)
Durante oscilación: deformación controlada (CD), tensión controlada (CS)
Fuente de alimentación Autoswitch: 100/240 V, 50/60 Hz
Intervalo de velocidad rotativa 0.01 rpm to 1500 rpm
Velocidad de cizallamiento Shear rate range: 0.004 s -1 - 11415 s -1
(Depending on the measuring geometry used. Calculated theoretical values.)
Shear stress range: 0.04 Pa – 63660 Pa
(Depending on the measuring geometry used. Calculated theoretical values.)
Intervalo de temperatura (métrico)
Universal Peltier controlled Module (TM-PE-C)
Coaxial cylinders: -5°C up to 160°C
Plates and cones: 0°C up to 140°C
Depending on ambient temperature
Universal Liquid controlled Module (TM-LI-C32 / – C48)
Coaxial cylinders: -20°C up to 180°C
Plates and cones: -10°C up to 160°C
Depending on the circulator model and the bath liquid
Peltier controlled Plate (TM-PE-P) 0°C up to 160°C
Liquid controlled Plate (TM-LI-P) -20°C up to 180°C
Depending on the circulator model and the bath liquid 
 Electrically controlled Cylinder (TM-EL-C) up to 300°C
Available for pressure cell configuration
Intervalo de par de torsión 0.01 mNm to 100 mNm
Torque resolution: 0.001 mNm
Intervalo de velocidad 0.001 to 157 rad/sec.
Intervalo de viscosidad In rotation: 0.001 Pas to 600,000 Pas (Depending on the measuring geometry used. Calculated theoretical values.)
In oscillation: 0.03 Pas and higher
Peso (métrico) 18 kg