Learn More
Thermo Scientific™ HAAKE™ Viscotester™ 3 Rotational Viscometer
Product Code. 16687305
Change view
Click to view available options
Intervalo de viscosidad:
De 1,5 a 1300 mPas
De 30 a 400 000 mPas
Unit Size:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Intervalo de viscosidad Unit Size
16687305 De 30 a 400 000 mPas cada uno
16689592 De 1,5 a 1300 mPas cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16687305 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 3990112
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
El diseño ingenioso hace que este viscosímetro portátil sea el más fácil de usar para mediciones rápidas y fiables en cualquier parte de su proceso.
Perform viscosity measurements with ease. The Thermo Scientific™ HAAKE™ Viscotester™ 3 rotational viscometer ensures quick, reliable tests for QC applications.
Use it as a handheld viscometer or on a lab stand. Color coding ensures measuring geometries match the analysis, the display is readable in any lighting, and the viscometer remembers the reference point measurement for you. All that comes in a ready-to-go carrying case.
HAAKE Viscotester 3 Rotational Viscometer is the replacement for the discontinued Thermo Scientific™ HAAKE™ Viscotester™ 1 plus and 2 plus Rotational Viscometers.
Diseñado para simplificar: el viscosímetro rotacional HAAKE Viscotester 3 está diseñado para que sea fácil de usar y lo lleve rápidamente a las mediciones de viscosidad correctas:
  • Manipulación autoexplicativa
  • Alineación inteligente dada por diseño y visualizada por un nivel electrónico
  • Acoplamiento rápido de geometrías de medición para una adaptación rápida y sencilla
  • Las geometrías codificadas por colores y un indicador de rango de geometría aseguran la selección correcta del rotor en todo momento
  • El brillo de la pantalla adaptable garantiza una legibilidad ideal en cualquier entorno
  • Las opciones de batería y fuente de alimentación permiten que el viscosímetro funcione en cualquier lugar
  • La funcionalidad de asistencia de memoria permite comparar de manera rápida y fácil las viscosidades medidas con el punto de referencia
  • Unidades de viscosidad seleccionables (mPa s o dPas)
  • Compatibilidad con modelos de viscosímetros anteriores
Recomendado para: todo su proceso, desde la aceptación de la entrega de mercancías hasta el muestreo durante la producción y el control de calidad (QC).
  • Tintas de impresión, pinturas, tintas y otros revestimientos
  • Champús, cremas, lociones y productos similares para el cuidado personal
  • Aceites, grasas, pastas y sustancias similares
  • Salsas, espesantes y productos alimenticios similares
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Descripción Viscosímetro rotacional HAAKE Viscotester 3 para mediciones de viscosidad más altas
Incluye El viscosímetro base viene en un maletín de transporte con portainstrumentos (para soporte de laboratorio), una copa de medición (n.º 3), tres rotores (n.º 1, 2 y 3), cuatro baterías recargables y un adaptador de fuente de alimentación. Actualice fácilmente su viscosímetro Thermo Scientific HAAKE Viscotester 2 Plus a este modelo; los resultados son compatibles.
Exactitud de medición ±5 % FSD (rotores R1, R2, R3)
± 7,5 % FSD (rotor R5)
± 10% FSD (rotor R4)
Fuente de alimentación Funciona con batería o fuente de alimentación
Intervalo de velocidad rotativa 62,5 rpm
Intervalo de temperatura (métrico) Hasta 150 °C
Intervalo de viscosidad De 30 a 400 000 mPas