Learn More
Thermo Scientific™ Reómetros HAAKE™ MARS™
Código de producto. 17821329
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de velocidad rotativa:
CS: 10-7 a 1500 rpm, CR: 10-8 a 1500 rpm
Código de producto. Intervalo de velocidad rotativa
17821329 CS: 10-7 a 1500 rpm, CR: 10-8 a 1500 rpm
1 options
Código de producto. 17821329 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 3790340
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Cumpla con los requisitos más exigentes en investigación y desarrollo con los reómetros Thermo Scientific™ HAAKE™ MARS, con una de las plataformas de reómetros de gama alta más modulares del sector.
Satisfaga las exigencias de control de calidad avanzado e I+D aplicado con el reómetro Thermo Scientific™ HAAKE™ MARS™. Este sistema de reómetro avanzado modular (MARS) altamente flexible proporciona precisión, facilidad de manejo y muchas soluciones orientadas a las aplicaciones para una caracterización exhaustiva de los materiales. La nueva funcionalidad Connect Assist permite un intercambio sin esfuerzos ni errores de los módulos de atemperación y geometrías de medición para acelerar el flujo de trabajo. Incorpore a su laboratorio la flexibilidad que aporta HAAKE MARS para cambiar rápidamente los requisitos de las pruebas hoy y en el futuro.
La nueva generación de reómetros HAAKE MARS ofrece lo siguiente:
Orientación al futuro
  • Plataforma de reómetros de vanguardia
  • Amplia gama de accesorios para hacer frente a los nuevos requisitos analíticos, incluido el módulo Thermo Scientific™ RheoScope para la microvisualización y el módulo Thermo Scientific™ HAAKE™ para el análisis de FTIR
  • Complementa al reómetro Thermo Scientific™ HAAKE™ Viscotester™ iQ para transferir fácilmente los métodos del I+D al CC
Exactitud
  • Bastidor con equilibrio de fuerzas optimizado y estabilidad de 1 pieza
  • Rendimiento del nanopar de torsión para muestras sensibles: suficientemente resistente para el uso diario
Facilidad de uso
  • Connect Assist para módulos de atemperación y geometrías con acoplamiento rápido y reconocimiento inmediato, además de liberación automática del rotor mediante un botón pulsador
  • Software Thermo Scientific™ HAAKE™ RheoWin™ que automatiza por completo las rutinas de medición y evaluación para principiantes y expertos
  • Servidor web integrado para supervisar datos en línea
Modularidad
  • La arquitectura abierta del sistema acepta una amplia gama de geometrías de medición y temperaturas para mejorar la precisión y las capacidades de medición
  • Diseño de dos columnas con gran flexibilidad para la personalización
Soluciones de aplicación
Flujos de trabajo y accesorios específicos de la aplicación para polímeros, productos petroquímicos, farmacéuticos, cosméticos, pinturas, tintas, revestimientos, alimentos y materiales de construcción
Polímeros
  • Cámara de pruebas controlada (de - 150 a + 600 °C)
  • Pinzas para sólidos en los análisis térmico mecánico y dinámico (DMTA)
  • Herramienta SER de Xpansion Instruments™ para medir la elongación
  • Módulo RheoScope para observar el comportamiento de la fusión de polímeros
  • Herramientas de software como superposición tiempo/temperatura (TTS), Spectra y distribución del peso molecular (MWD)
Petroquímica
  • Amplia línea de células de presión Hastelloy™ o de titanio que miden a un máximo de 300 °C y 600 bares
  • Módulo RheoScope para estudios de comportamientos de cristalización («Waxing»)
  • Célula de tribología para mediciones de fricción en lubricantes y grasas
Pinturas, tintas y revestimientos
  • Campana para muestras que incluye trampa de disolventes
  • Doble cono, rotor de anillo, desechable y otras geometrías de medición especializadas
  • Célula de medición de cizalladura alta para simular procesos de atomización y esterilización
  • Gama de células de medición del curado por luz ultravioleta, incluido el curado por calor
Productos farmacéuticos y cosméticos
  • Módulo RheoScope para comprobación de estabilidad, cristalización, etc.
  • Configuraciones de bicono y anillo de Du Noüy para reología interfacial
  • Soporte especial para microplacas de valoración o soportes originales
  • Célula de flujo para inmersión
  • Herramienta de software adicional para la conformidad con la norma 21 CFR Parte 11
Alimentos
  • Unidad de control de atemperación Peltier universal: cambie entre conos, placas y cilindros coaxiales en cuestión de segundos
  • Soporte de recipiente universal para mediciones en recipientes de muestras originales
  • Análisis de textura de materiales sólidos con accesorio de muestra para las pruebas de rotura y torsión
  • Módulo RheoScope para la investigación de los procesos de fusión y cristalización
  • Célula de presión para simular procesos de cocinado
Materiales de construcción
  • Célula de medición para materiales de construcción con rotores de paletas y perfiles de láminas intercambiables
  • Soporte de recipiente universal para mediciones en recipientes de muestras originales
  • Geometrías de medición serradas y tratadas con chorro de arena para evitar el deslizamiento de las muestras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Resolución angular (nrad) 12
Cojinete Air bearing: 2x radial, 1x axial
Fondo (métrico) 600 mm
Descripción HAAKE MARS 40 Rheometer
Intervalo de frecuencia 0.000001 to 100 Hz
Altura (métrico) 890 mm
Motor Drag cup
Inercia del motor (kgm2) 10-5
Fuerza normal (N): 0.01 to 50
Normal force resolution (N): 0.001
Intervalo de velocidad rotativa CS: 10-7 a 1500 rpm, CR: 10-8 a 1500 rpm
Intervalo de temperatura (métrico) -150°C to +600°C
Intervalo de par de torsión Min. torque rotation CS (μNm): 0.02
Min. torque rotation CR (μNm): 0.02
Min. torque oscillation CS (μNm): 0.01
Min. torque oscillation CD (μNm): 0.01
Max. torque (mNm): 200
Torque resolution (nNm): 0.1
Intervalo de viscosidad Step in velocity (ms): 10
Peso (métrico) 59 kg
Anchura (métrico) 600 mm