Learn More
HA14-1, MedChemExpress
Descripción
HA14-1 is a Bcl-2/Bcl-XL antagonist. HA14-1 binds the designated pocket on Bcl-2 with the IC50 of ≈9 μM in competing with the Bcl-2 binding of Flu-BakBH3, and inhibits its function.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | HA14-1 |
| CAS | 65673-63-4 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C17H17BrN2O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 50 mg/mL (122.18 mM) |
| SMILES | CCOC(C1=C(N)OC2=CC=C(Br)C=C2[C@@]1([H])[C@H](C#N)C(OCC)=O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 409.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 409.23 |
| Mostrar más |