missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HA Tag Alexa Fluor 647-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18711828
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
Tamaño de la unidad:
100 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18711828 100 Tests 100 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18711828 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor IC6875R100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

HA Tag Monoclonal specifically detects HA Tag in Multi-Species samples. It is validated for Intracellular Staining by Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HA Tag
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 912426
Conjugado Alexa Fluor 647
Dilución Intracellular Staining by Flow Cytometry 5 uL/10^6 cells
Formulación Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with Sodium Azide
N.º de referencia del gen ABB51961
Alias de gen HA, HA epitope tag, Hemagglutinin
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno HA tag peptide Accession # ABB51961
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 100 Tests
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba Stains N-terminal,C-terminal, and Internal Sequence HA-tagged protein transfectants but not irrelevant transfectants in flow cytometry.
Especies diana Multi-species
Contenido y almacenamiento Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.
Formulario Supernatant
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.