Learn More
3M™ Batería H422000
Código de producto. 15770088 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color: Plata
Código de producto.
15770088 Color: Plata
1 options
Código de producto. 15770088 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7100167881
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13.20€
    10.69€ / paquete de 2
    Ahorro 2.51€
    19% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-02-2027
La batería 3M™ H422000 es una batería de litio 5V para su uso con filtros de soldadura Speedglas™.
  • Baterías de litio 5V para filtros de soldadura.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Batería, tipo Litio 5 V
Color Plata
Para utilizar con (equipo) Speedglas Filtros de soldadura 9100/SL/100
Tipo de producto Batería