Learn More
MedChemExpress H2N-PEG2-CH2COOH
Especificaciones
Especificaciones
| Peso molecular | 163.17 g/mol |
| CAS | 134978-97-5 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Cantidad | 100 mg |
| Objetivo | NO Synthase ∣ MMP ∣ Endogenous Metabolite |