Learn More
Clorhidrato de H2N-Dpeg(4)-COOH, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | H2N-Dpeg(4)-COOH Hydrochloride |
| CAS | 2708292-39-9 |
| Fórmula molecular | C11H23NO6.HCl |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 15-Amino-4,7,10,13-tetraoxapentadecanoic acid Hydrochloride, 3-[2-[2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]propionic acid Hydrochloride, 3-[2-[2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]propanoic acid Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H23NO6.ClH/c12-2-4-16-6-8-18-10-9-17-7-5-15-3-1-11(13)14;/h1-10,12H2,(H,13,14);1H |
| SMILES | O=C(CCOCCOCCOCCOCCN)O.Cl |
| Nombre IUPAC | ácido 3-[2-[2-[2-(2-aminoetoxi)etoxi]etoxi]etoxi]propanoico;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 301.76 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 301.13 |