Learn More
H2L 5765834, R&D Systems™
Código de producto. 30001686
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30001686 10 mg 10 miligramos
30001524 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30001686 Proveedor Tocris Bioscience N.º de proveedor 4870/10
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
A Tocris product, part of R&D Systems. LPA1,3,5 antagonist
Antagonist of the lysophosphatidic acid receptors LPA1, LPA5 and LPA3 (IC50 values are 94, 463 and 752 nM respectively). Exhibits no effect at LPA2 or LPA4 receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 420841-84-5
Fórmula molecular C21H12N2O7
Peso molecular (g/mol) 404.334
Clave InChI HFYPTENHTPNXGP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-3-4-nitrophenoxy phenyl-1,3-dioxoisoindole-5-carboxylic acid, 2-3-4-nitrophenoxy phenyl-1,3-dioxoisoindoline-5-carboxylic acid, 2,3-dihydro-2-3-4-nitrophenoxy phenyl-1,3-dioxo-1h-isoindole-5-carboxylic acid, 2-3-4-nitrophenoxy phenyl-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1h-isoindole-5-carboxylic acid
PubChem CID 1365686
Nombre IUPAC 2-[3-(4-nitrophenoxy)phenyl]-1,3-dioxoisoindole-5-carboxylic acid
SMILES C1=CC(=CC(=C1)OC2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-])N3C(=O)C4=C(C3=O)C=C(C=C4)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material H2L 5765834
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 404.33
Porcentaje de pureza >99%
Línea de productos Tocris