Learn More
Tocris Bioscience™ H2DCFDA, >97%
Descripción
Fluorescent ROS indicator; becomes fluorescent when oxidized. Excitation wavelength ∽490 nm, emission ∽520 nm. Cell permeable.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[3,6-Bis(acetyloxy)-2,7-dichloro-9H-xanthen-9-yl]benzoic acid |
| CAS | 4091-99-0 |
| Cantidad | 100 mg |
| Solubilidad | Soluble to 100mM in DMSO and to 10mM in ethanol |
| Fórmula molecular | C24H16Cl2O7 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 487.29 |
| Pureza | 95% |
| Peso molecular | 487.285 |