Learn More
Erlab™ Filtro HEPA H14
Código de producto. 16485229
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de filtro:
GF4/HP
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de filtro unitSize
16485229 GF4/HP cada uno
1 options
Código de producto. 16485229 Proveedor Erlab™ N.º de proveedor H01074031
El filtro HEPA Erlab™ H14 se puede utilizar con una gama de campanas extractoras de gases y cabinas de almacenamiento de filtración.
  • Filtro HP - HEPA H14: Esta tecnología de filtración atrapa partículas superiores a 0,1 μm con 99,995
  • Para utilizarse con polvos
Especificaciones
Tipo de filtro GF4/HP
Tipo de producto Filtro
Para utilizar con (aplicación) Polvos