Learn More
Erlab™ Filtro HEPA H14
Descripción
- Filtro HP - HEPA H14: Esta tecnología de filtración atrapa partículas superiores a 0,1 μm con 99,995
- Para utilizarse con polvos
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de filtro | GF4/HP |
| Tipo de producto | Filtro |
| Para utilizar con (aplicación) | Polvos |