Learn More
H-VAL-TYR-OH, TRC
Código de producto. 30455441
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30455441 100 mg -
30451240 50 mg -
30455910 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30455441 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV991738100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3061-91-4
Fórmula molecular C14H20N2O4
Peso molecular (g/mol) 280.32
Sinónimo L-Tyrosine, N-L-valyl-, Tyrosine, N-L-valyl-, L- (7CI,8CI), Tyrosine, N-valyl- (6CI), L-Valyl-L-tyrosine, N-L-Valyl-L-tyrosine, Valyltyrosine
Nombre IUPAC (2S)-2-[[(2S)-2-amino-3-metilbutanoil]amino]-3-(4-hidroxifenil)ácido propanoico
SMILES CC(C)[C@H](N)C(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material H-VAL-TYR-OH
Fórmula InChI InChI=1S/C14H20N2O4/c1-8(2)12(15)13(18)16-11(14(19)20)7-9-3-5-10(17)6-4-9/h3-6,8,11-12,17H,7,15H2,1-2H3,(H,16,18)(H,19,20)/t11-,12-/m0/s1
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.1423
Condiciones de envío Temperatura ambiente